주요 문서
AMBH9884D6EB
Ambeed, Inc.
(4-(N-(Naphthalen-1-yl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
327.17
MDL number:
Iupac Name
4-[(1-naphthylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C16H14BNO4S/c19-17(20)13-8-10-14(11-9-13)23(21,22)18-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16/h1-11,18-20H
InChI key
UOKSWRGMRNZXCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957120-95-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)