주요 문서
AMBH9884D660
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.47
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BClO3/c12-9-5-8(11(13)14)3-4-10(9)15-6-7-1-2-7/h3-5,7,13-14H,1-2,6H2
InChI key
YLVUHBXIJHCZOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228181-35-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)