주요 문서
AMBH9884D65C
Ambeed, Inc.
3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.32
MDL number:
Iupac Name
3-[(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2Si/c1-13(2,3)8-6-9-5-4-7-12-10(9)11/h4-5,7H,1-3H3,(H2,11,12)
InChI key
NQFUWBHNWQMINC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936342-23-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)