주요 문서
AMBH9884D5AC
Ambeed, Inc.
1-Iodo-4-(methylsulfonyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.1
MDL number:
Iupac Name
1-iodo-4-(methylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7IO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
MPWOAZOKZVMNFK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64984-08-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)