콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
AMBH9884D594
Ambeed, Inc.
(9,10-Diphenylanthracen-2-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
374.25
MDL number:
Iupac Name
9,10-diphenyl-2-anthrylboronic acid
Inchi Code
1S/C26H19BO2/c28-27(29)20-15-16-23-24(17-20)26(19-11-5-2-6-12-19)22-14-8-7-13-21(22)25(23)18-9-3-1-4-10-18/h1-17,28-29H
InChI key
MVUDLJXJTYSUGF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/597553-98-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/597553-98-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)