주요 문서
AMBH9884D503
Ambeed, Inc.
N,4-Dimethylpyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
MDL number:
Iupac Name
N,4-dimethyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-6-3-4-9-7(5-6)8-2/h3-5H,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
XHWNIYRWGATTDA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/45699-12-5.html
Synonym
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)