주요 문서
AMBH9884D4A9
Ambeed, Inc.
6-Amino-2-methylisoindolin-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
Iupac Name
6-amino-2-methyl-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-5-6-2-3-7(10)4-8(6)9(11)12/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
CDYSDJOORITTLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69189-26-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)