주요 문서
AMBH9884CFB4
Ambeed, Inc.
2-(1-Benzylpyrrolidin-2-yl)propan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.33
MDL number:
Iupac Name
2-(1-benzylpyrrolidin-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-14(2,16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13,16H,6,9-11H2,1-2H3
InChI key
FUNFYSOGTPDVRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74798-59-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)