주요 문서
AMBH9884CEB0
Ambeed, Inc.
1,3-Diphenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.37
Iupac Name
1,3-diphenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H12N2O2S/c21-18(22)15-11-14-16(12-7-3-1-4-8-12)19-20(17(14)23-15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,21,22)
InChI key
RYJZDECKWXIBAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24086-34-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)