주요 문서
AMBH9884CE83
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-aminopropanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.68
MDL number:
Iupac Name
benzyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2;1H
InChI key
QIBWNGWEFYSLCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99616-43-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)