주요 문서
AMBH9884CE32
Ambeed, Inc.
Acetazolamide EP Impurity C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.24
MDL number:
Iupac Name
N-(5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H5N3OS2/c1-2(8)5-3-6-7-4(9)10-3/h1H3,(H,7,9)(H,5,6,8)
InChI key
DWSMAMSVZRCQMP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32873-56-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)