주요 문서
AMBH9884CDF0
Ambeed, Inc.
8-Ethynyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
MDL number:
Iupac Name
8-ethynyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)11-7-8-12-10/h1,9H,3-8H2
InChI key
KLQRERRXSGHFPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96184-86-0.html
Synonym
8-ethynyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)