주요 문서
AMBH9884CDAF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.46
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(2-3)10(13)14/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
BLINULPTLDKOLO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60541-88-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)