주요 문서
AMBH9884CD47
Ambeed, Inc.
m-PEG6-O-CH2COOH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
354.4
MDL number:
Iupac Name
2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-oic acid
Inchi Code
1S/C15H30O9/c1-18-2-3-19-4-5-20-6-7-21-8-9-22-10-11-23-12-13-24-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
AWSXISOALMMMQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or Solid or Cloudy liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75427-75-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/75427-75-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)