주요 문서
AMBH9884CD28
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.65
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)10(13)14/h4-5,12H,1-3H2,(H,13,14)
InChI key
NVNHKJALCFASQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34849-21-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34849-21-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)