주요 문서
AMBH9884CD22
Ambeed, Inc.
2,3,4-Trifluorobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.11
MDL number:
Iupac Name
2,3,4-trifluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4F3NO/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2H,(H2,11,12)
InChI key
XGOGYOBKQVLGAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207919-09-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/207919-09-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)