주요 문서
AMBH9884CD13
Ambeed, Inc.
(2-Aminophenyl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.29
MDL number:
Iupac Name
2-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-14-6-8-15(9-7-14)12(16)10-4-2-3-5-11(10)13/h2-5H,6-9,13H2,1H3
InChI key
PEIXOOFVMXCCCT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93288-86-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)