주요 문서
AMBH9884CCAD
Ambeed, Inc.
6-(Trifluoromethyl)isoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.16
MDL number:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-2-1-8-6-14-4-3-7(8)5-9/h1-6H
InChI key
FFXLPXFDDMEXSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1194375-62-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)