주요 문서
AMBH9884CC88
Ambeed, Inc.
1-(Cyanomethyl)urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
99.09
MDL number:
Iupac Name
N-(cyanomethyl)urea
Inchi Code
1S/C3H5N3O/c4-1-2-6-3(5)7/h2H2,(H3,5,6,7)
InChI key
OYJHKYGWYYYRBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5962-07-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)