주요 문서
AMBH9884CC3E
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-3-chlorophenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.49
MDL number:
Iupac Name
(4-bromo-3-chlorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrClN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
InChI key
QPUYVYUBRXYIII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1259023-29-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)