주요 문서
AMBH9884CBDB
Ambeed, Inc.
4-Cyclopentylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.25
MDL number:
Iupac Name
4-cyclopentylaniline
Inchi Code
1S/C11H15N/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9H,1-4,12H2
InChI key
BKMMERYBDMQMFJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20029-53-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)