주요 문서
AMBH9884CBD0
Ambeed, Inc.
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
Iupac Name
3-bromofuro[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-5-4-10-6-2-1-3-9-7(5)6/h1-4H
InChI key
KHMAAFDMZSYVEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92404-63-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)