주요 문서
AMBH9884CBBE
Ambeed, Inc.
2-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
Iupac Name
2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-9-7-3-2-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI key
GHPWVWLBSQNYIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1538440-91-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)