주요 문서
AMBH9884CBB3
Ambeed, Inc.
2-(6-Chloro-2-oxo-4-phenyl-1,2-dihydroquinolin-3-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
313.74
MDL number:
Iupac Name
(6-chloro-2-hydroxy-4-phenyl-3-quinolinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C17H12ClNO3/c18-11-6-7-14-12(8-11)16(10-4-2-1-3-5-10)13(9-15(20)21)17(22)19-14/h1-8H,9H2,(H,19,22)(H,20,21)
InChI key
SHDUUQWYFNJIAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51505-10-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51505-10-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)