주요 문서
AMBH9884CBA2
Ambeed, Inc.
Di-tert-butyl (4-bromo-1,2-phenylene)dicarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
387.27
MDL number:
Iupac Name
di-tert-butyl (4-bromo-1,2-phenylene)dicarbamate
Inchi Code
1S/C16H23BrN2O4/c1-15(2,3)22-13(20)18-11-8-7-10(17)9-12(11)19-14(21)23-16(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChI key
LJKCSTXFYRULGQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/471239-60-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)