주요 문서
AMBH9884CB30
Ambeed, Inc.
2-Bromo-7,7-dimethyl-5-phenyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
438.37
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-7,7-dimethyl-5-phenyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole
Inchi Code
1S/C27H20BrN/c1-27(2)23-11-7-6-10-19(23)20-15-22-21-14-17(28)12-13-25(21)29(26(22)16-24(20)27)18-8-4-3-5-9-18/h3-16H,1-2H3
InChI key
NCEDTMHPBMLCOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257220-44-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)