주요 문서
AMBH9884CAFD
Ambeed, Inc.
8-Bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.5
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
8-bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClN2O2/c10-6-3-1-2-5-8(11)7(13(14)15)4-12-9(5)6/h1-4H
InChI key
NIUWHFXFGJZPRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1602806-67-6.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1602806-67-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)