주요 문서
AMBH9884CAA7
Ambeed, Inc.
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.13
MDL number:
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-6-5(4)8/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
InChI key
PMVLHRHRTOBBHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76220-94-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)