주요 문서
AMBH9884C927
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-chlorophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.27
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrClO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
ZWWJWGKFUCVGFU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-18-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)