주요 문서
AMBH9884C91A
Ambeed, Inc.
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.59
MDL number:
Iupac Name
(2-chloro-4-pyridinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H,4,8H2
InChI key
GGHCWJWUOSNCSK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144900-57-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)