주요 문서
AMBH9884C8DC
Ambeed, Inc.
Methyl 7-methoxy-1H-indazole-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 7-methoxy-1H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-14-9-7(10(13)15-2)4-3-6-5-11-12-8(6)9/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
ADXWDBXTKSICGQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/907190-29-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)