주요 문서
AMBH9884C8D7
Ambeed, Inc.
2H-Chromene-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
MDL number:
Iupac Name
2H-chromene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-8-5-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8/h1-5H,7H2
InChI key
NQOLOKKZYCSJRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57543-66-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57543-66-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)