주요 문서
AMBH9884C8C9
Ambeed, Inc.
2-Methoxyquinolin-6-ylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.01
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-6-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO3/c1-15-10-5-2-7-6-8(11(13)14)3-4-9(7)12-10/h2-6,13-14H,1H3
InChI key
JAHPYOBVPRULLO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1191061-58-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)