주요 문서
AMBH9884C8AD
Ambeed, Inc.
1-Isocyano-4-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.12
MDL number:
Iupac Name
1-isocyano-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5H
InChI key
WQFPYEBGLBCQOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1984-23-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)