주요 문서
AMBH9884C8AC
Ambeed, Inc.
(5-Methylthiophen-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.99
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-3-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-5(3-9-4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
InChI key
HSHOUTSJZHTVCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/930303-82-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)