주요 문서
AMBH9884C869
Ambeed, Inc.
(4-Aminobicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.24
MDL number:
Iupac Name
(4-aminobicyclo[2.2.2]oct-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H17NO/c10-9-4-1-8(7-11,2-5-9)3-6-9/h11H,1-7,10H2
InChI key
WMDXCIXGFGTWHC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105176-66-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/105176-66-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)