주요 문서
AMBH9884C716
Ambeed, Inc.
N-β-Ala(CycloPropyl)-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.16
MDL number:
Iupac Name
N-cyclopropyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c8-6(9)3-4-7-5-1-2-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
InChI key
KAGNQZHEDUAMKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202059-87-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)