주요 문서
AMBH9884C68D
Ambeed, Inc.
4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.3
MDL number:
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinylsulfonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c11-9-3-5-10(6-4-9)15(13,14)12-7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8,11H2
InChI key
JTIWXDLCUZTDFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88327-91-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)