주요 문서
AMBH9884C675
Ambeed, Inc.
2-Bromo-2-methyl-1-morpholinopropan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.11
MDL number:
Iupac Name
4-(2-bromo-2-methylpropanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H14BrNO2/c1-8(2,9)7(11)10-3-5-12-6-4-10/h3-6H2,1-2H3
InChI key
RGNTXYFLZHGRQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13887-51-9.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)