주요 문서
AMBH9884C638
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.26
MDL number:
Iupac Name
methyl 1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinylacetate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)8-11-10-5-3-2-4-9(10)6-7-13-11/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3
InChI key
ZYKBDGYQTKXXTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91640-73-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)