주요 문서
AMBH9884C629
Ambeed, Inc.
2,6-Diiodonaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
379.97
MDL number:
Iupac Name
2,6-diiodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6I2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6H
InChI key
JEVDBSPYZIVTGM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36316-88-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)