주요 문서
AMBH9884C5E9
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4,5-dimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.08
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-4,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(10)4-8(9)6(5)2/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI key
HSBYBGRURGCYRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/264194-28-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)