주요 문서
AMBH9884C5DC
Ambeed, Inc.
3-(4-Fluorophenoxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.02
MDL number:
Iupac Name
3-(4-fluorophenoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H10BFO3/c14-10-4-6-11(7-5-10)17-12-3-1-2-9(8-12)13(15)16/h1-8,15-16H
InChI key
HAYLWLXZRMEDJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/283173-82-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)