주요 문서
AMBH9884C5DA
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-5-(piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.07
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-(1-piperidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H15BFNO3/c14-11-5-4-9(8-10(11)13(17)18)12(16)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8,17-18H,1-3,6-7H2
InChI key
PBARTZZYZFNCJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874289-43-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)