주요 문서
AMBH9884C595
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-(4-Aminophenyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.38
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-aminophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-4-5-13(11-18)12-6-8-14(17)9-7-12/h6-9,13H,4-5,10-11,17H2,1-3H3
InChI key
SWUANUQBXJNXGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875798-79-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)