주요 문서
AMBH9884C56B
Ambeed, Inc.
(3,5-Difluoro-2-nitrophenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.91
MDL number:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BF2NO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(10(13)14)5(9)2-3/h1-2,11-12H
InChI key
QSDKRMBLAFJYCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1150114-60-5.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)