주요 문서
AMBH9884C554
Ambeed, Inc.
(4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.95
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BF4O3/c10-6-2-1-5(9(14)15)3-7(6)16-4-8(11,12)13/h1-3,14-15H,4H2
InChI key
UMXXWOWPLFZKQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957034-62-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)