주요 문서
AMBH9884C3EE
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-1H-pyrazole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.16
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-amino-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)5-4(7)3-8-9-5/h3H,2,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
JLIFAQGFWIYWDA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55904-61-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)