주요 문서
AMBH9884C3DC
Ambeed, Inc.
5,5-Dimethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborinane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.09
MDL number:
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborinane
Inchi Code
1S/C13H17BO2/c1-11(12-7-5-4-6-8-12)14-15-9-13(2,3)10-16-14/h4-8H,1,9-10H2,2-3H3
InChI key
HNJLVOQORSGCLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/938080-25-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)