주요 문서
AMBH9884C3CB
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.1
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3-nitrophenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C7H3F4NO3/c8-5-2-1-4(15-7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChI key
XWFNBCCMBGKMFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124170-06-5.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)